Imprimer
Capsaicine, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
211275-100MGEA 130 EUR
211275-100MG
Capsaicine, Calbiochem®
Capsaicine
Formule: C₁₈H₂₇NO₃
MW: 305,42 g/mol
Point d'ébullition: 210…220 °C (0,01 mmHg)
Point de fusion: 66,1 °C
Numéro MDL: MFCD00017259
Numéro CAS: 404-86-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01811