Imprimer
Méthyléthylcétone
Synonyms: Butanone-2MEKAdditif EK 500
PRLS89294.260EA 0 EUR
PRLS89294.260
Méthyléthylcétone
Méthyléthylcétone
Formule: C₂H₅COCH₃
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 79,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Numéro MDL: MFCD00011648
Numéro CAS: 78-93-3
ONU: 1193
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06149
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/79/720379.jpg