Acide trichloroacétique (cristallisable) ≥99.0% ACS
Synonyms:
TCA
0133-100GEA
101
EUR
0133-100G
Acide trichloroacétique (cristallisable) ≥99.0% ACS
Acide trichloroacétique (cristallisable)
Formule:
Cl₃CCOOH MW: 163,39 g/mol Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa) Point de fusion: 54…56 °C Densité: 1,63 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 113 °C (coupe fermée) |
Numéro MDL:
MFCD00004177 Numéro CAS: 76-03-9 Merck Index: 12,09756 |
Résultats des tests de spécification
Chloride | <0.002% |
Clarity of Solution | Pass |
Heavy Metals | ≤0.002% |
Insoluble Matter | ≤0.01% |
Iron | ≤0.001% |
Nitrate | ≤0.002% |
Phosphate | ≤5 ppm |
Purity | ≥99% |
Residue after Ignition | ≤0.03% |
Substances Darkened by H2SO4 | Pass |
Sulphate | ≤0.02% |