2',3'-Dideoxyadenosine ≥98%
Supplier: Thermo Scientific
Warning
|
J64573.MCEA
295
EUR
J64573.MC
J64573.MB
2',3'-Dideoxyadenosine ≥98%
2',3'-Dideoxyadenosine
Formula:
C₁₀H₁₃N₅O₂ Melting Pt: 181…184 °C |
MDL Number:
MFCD00010534 CAS Number: 4097-22-7 EINECS: 223-853-2 |