2-Chloroadénosine
Fournisseur: Thermo Scientific
J63810.MDEA
143
EUR
J63810.MD
J63810.03
2-Chloroadénosine
2-Chloroadénosine
A selective A1-adenosine receptor agonist. Induces apoptosis
Formule:
C₁₀H₁₂ClN₅O₄ MW: 301,69 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00005734 Numéro CAS: 146-77-0 |