3'-Desoxyadénosine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Danger
|
J65366.MCEA
504
EUR
J65366.MC
J65366.MB
3'-Desoxyadénosine ≥98%
3'-Desoxyadénosine
Formule:
C₁₀H₁₃N₅O₃ MW: 251,24 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00037998 Numéro CAS: 73-03-0 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |