2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2)
Supplier: Thermo Scientific
Synonyms: 2'-Deoxycytidine-5'-triphosphate disodium salt2′-Deoxycytidine-5′-Triphosphate Trisodium Salt
J65686.MBEA 67.5 EUR
J65686.MB J65686.MD
2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2)
2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2)
Formula: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₃P₃
MW: 511.12
CAS Number: 102783-51-7
EINECS: 252-849-3