Imprimer
Cocktail inhibiteur de protéase, bactérienvvvvv
Fournisseur: Avantor
VWR®
M306-5MLEA 177 EUR
M306-5ML
Cocktail inhibiteur de protéase, bactérienvvvvv
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Contient un mélange d'inhibiteurs de protéase : AEBSF, E-64, Bestatine, EDTA et Pepstatine. Chaque flacon contient suffisamment de matériel pour fournir 5 ml d'une solution 20X lors de la reconstitution.