Imprimer
Marqueurs de poids moléculaire des protéines, gamme basse
K880-200ULEA 321 EUR
VWRCK880-200UL
Marqueurs de poids moléculaire des protéines, gamme basse
Le marqueur de poids moléculaire des protéines, gamme basse, propose six bandes allant de 3,5 à 31,0 kDa. Matériel suffisant pour 40 tests.
  • Six bandes allant de 3,5 kDa à 31,0 kDa
  • Excellent pour une séparation sur gel de protéines et polypeptides à faible poids moléculaire