Imprimer
Bain-marie pour coupes en paraffine Leica HI1210
Fournisseur: Leica
720-0113EA 1980 EUR
LEIH14041521466
Bain-marie pour coupes en paraffine Leica HI1210
Le Leica HI1210 est un bain-marie dont la surface fournit une grande conductivité thermique et une excellente résistance aux rayures grâce à son revêtement spécial en plastique. Possibilité de sélectionner des températures entre la température ambiante et 75 °C.
  • Affichage LED
  • Moins sensible à l'eau et facile à nettoyer
  • Meilleur contraste
  • Indication visuelle
Afin d'accroître la sécurité et la fiabilité, le Leica HI1210 possède un système de protection contre la surchauffe ainsi qu'un mode de veille. Le bord du bain-marie, très large, fournit un rangement de lames de microscope très commode, et les coins intérieurs arrondis de l'instrument permettent un nettoyage aisé et efficace. La valeur de la température de consigne sélectionnée est mémorisée dans un système de sauvegarde avec batterie intégrée. La surface noir de jais avec son revêtement plastique anti-rayures procure un meilleur contraste pour identifier les coupes, et elle est facile à nettoyer. Capacité : 2 litres.
L×P×H : 308×340×95 mm
Information de livraison: Informations de livraison: Appareil, 1 housse anti-poussière, 1 cordon d'alimentation « D », jeu de fusibles de rechange 2×T 2,5 A, 1 manuel d'instructions Leica HI1210, 1 CD dans les langues disponibles