Imprimer
Marqueurs de poids moléculaire des protéines, gamme moyenne/basse
J450-200ULEA 170 EUR
VWRCJ450-200UL
Marqueurs de poids moléculaire des protéines, gamme moyenne/basse
Le marqueur de poids moléculaire des protéines gamme moyenne/basse propose 7 bandes allant de 14,4 à 97,4 kDa. La taille 200 μl fournit suffisamment de matériel pour 40 tests.
  • Sept bandes allant de 14,4 à 97,4 kDa
  • Pour les concentrations de gel de polyacrylamide comprises entre 8% et 15% (Acryl/Bis 37,5:1)