Imprimer
Plaque d'aplanissement pour l'histopathologie clinique Leica HI1220
Fournisseur: Leica
720-0114EA 2050 EUR
720-0114
Plaque d'aplanissement pour l'histopathologie clinique Leica HI1220
Dispositifs de chauffage/séchage pour lames
La plaque d'aplanissement Leica HI1220 possède une grande surface de travail en aluminium noir de jais pour fournir une grande conductivité thermique et une remarquable résistance aux manipulations mécaniques. Possibilité de sélectionner des températures entre la température ambiante et 75 °C. L'indication d'une température supérieure à 44 °C par une lumière LED clignotante prévient la surchauffe des échantillons. Les températures programmées et actuelles sont affichées sur l'instrument, et les valeurs de consigne sont mémorisées via un système de sauvegarde avec batterie intégrée.
  • Affichage LED
  • Moins sensible à l'eau et facile à nettoyer
  • Meilleur contraste
LxPxH : 308×340×95 mm
Information de livraison: Informations de livraison: Appareil, 1 housse anti-poussière, 1 cordon d'alimentation « D », jeu de fusibles de rechange 2×T 2,5 A, 1 manuel d'instructions Leica HI1220, 1 CD dans les langues disponibles.