Les colorants de chargement sont conçus pour optimiser le chargement de l'ADN, de l'ARN et des protéines dans les gels d'acrylamide et d'agarose.
- Protéase testée
- Testé fonctionnellement et analytiquement pour assurer la cohérence et la qualité
- Utilisé pour dénaturer l'électrophorèse des protéines
Le format prêt à l'emploi élimine l'exposition aux colorants en poudre irritants et potentiellement nocifs. Tous les colorants de chargement VWR présentent notre mélange exclusif de trois colorants de suivi qui rendent l'estimation de la migration des échantillons simple et fiable.
Teinture #1: Un colorant bleu clair qui migre à 4000 paires de bases dans 1% d'agarose
Teinture #2 : Un colorant indigo qui migre à environ 600 paires de bases dans 1% d'agarose
Teinture #3 : Un colorant magenta qui migre à 150 paires de bases dans 1% d'agarose
Contient 2 % de SDS et 10 % de glycérol pour dénaturer la préparation des échantillons de gel.
Les colorants de chargement remplissent trois fonctions en électrophorèse. Tout d'abord, les colorants donnent de la couleur à l'échantillon pour faciliter le processus de chargement. Deuxièmement, le chargement des colorants augmente la densité de l'échantillon pour assurer une distribution efficace de l'échantillon dans chaque puits. Troisièmement, les colorants eux-mêmes migrent indépendamment des échantillons, permettant à l'utilisateur d'estimer la migration des acides nucléiques ou des protéines.