Imprimer
VWR® VP 10 Autovac, Système de vide pour évaporation et récupération de solvant
Fournisseur: Avantor
VWR®
181-0311EA 4040 EUR
181-0311
VWR® VP 10 Autovac, Système de vide pour évaporation et récupération de solvant
Pompes Pompes à vide à membrane
Le VP 10 Autovac est un système de vide autorégulé idéal pour la distillation sous vide. Le système de pompe permet une extraction optimale et sans problème du solvant qui crée un processus de distillation entièrement automatique sans prêter attention aux quantités de fractions, au réglage manuel ou à la régulation continue. La conception exceptionnelle du VP 10 Autovac utilise le débit de solvant pour réguler automatiquement le niveau de vide de la pompe à membrane.
  • Distillation automatique
  • Flacon de collecte à pression atmosphérique
  • Connexion facile aux évaporateurs rotatifs
  • Le système de récupération de solvant du VP 10 Autovac réduit les émissions et est respectueux de l'environnement
Après avoir atteint la pression de fonctionnement, le système VP 10 Autovac résistant aux produits chimiques modère automatiquement le vide pour chaque groupe de solvants et distille tout mélange solvant/volume sans connaissance de la composition. Cela se fait sans interruption malgré les différentes fractions. Ceux-ci sont rassemblés côté refoulement dans le condenseur d'émission. Le VP 10 Autovac fonctionne sans technologie de contrôleur coûteuse en mettant directement en œuvre les principes physiques du processus de condensation. Le solvant lui-même fournit les informations pour le contrôle automatique de la pression.
Toutes les pièces mouillées à l'intérieur de la pompe à membrane intégrée sont fabriquées à partir de matériaux PTFE, PEEK, PP de haute qualité et de verrerie recouverte de plastique transparent pour pouvoir gérer les solvants acides ou basiques et les vapeurs de solvants agressives. Le produit est rapidement séparé sans perte en un seul cycle d'évaporation grâce à un processus de condensation à un point d'ébullition optimal.