Imprimer
Colonnes de chromatographie par échange d'ions, Mini Q PC
Fournisseur: Cytiva
17-0686-01EA 2329 EUR
GEHE17-0686-01
Colonnes de chromatographie par échange d'ions, Mini Q PC
Les colonnes Mini Q PC de précision sont préremplies avec MiniBeads™ pour le polissage final à micro-échelle et les séparations par échange d'ions analytiques.
  • Les billes non poreuses de 3 µm Monodisperse offrent une exceptionnelle résolution, vitesse, reproductibilité et durabilité
  • Les colonnes PC sont conçues pour la micropurification
  • La matrice non poreuse de MiniBeads™ améliore la résolution et la cinétique du débit, supporte mieux la contre-pression, et minimise l'adsorption non spécifique de l'échantillon
  • Non adapté à une utilisation avec le système Kit ÄKTAprime plus
Informations de commande: un porte-colonne de précision doit être commandé séparément lorsqu'il est utilisé avec des systèmes de chromatographie standard.