Imprimer
Sangle de sauvetage d'urgence
Fournisseur: Honeywell Safety
Miller®
111-1389EA 473 EUR
111-1389
Sangle de sauvetage d'urgence
Protections anti-chutes Câbles de sécurité
Utilisée par de nombreux services de sauvetage, cette sangle confortable et facile à utiliser s'inspire des sangles d'hélitreuillage: la sangle pectorale peut être enlevée et ajustée autour de la victime tout en restant fixée au système de sauvetage.
  • Réglable sous les cuisses autorisant n'importe quel angle de soulèvement de la victime
  • Matelassage en mousse alvéolée (9 mm) sur la sangle pectorale pour un meilleur confort
  • Deux anneaux de fixation supplémentaires règlent la taille pour les personnes de petite taille
Certifications: EN 1497