Imprimer
Système à débit tangentiel modulaire, Vivaflow® 50
Fournisseur: Sartorius
Vivaflow®
516-0131EA 2080 EUR
516-0131 516-0152
Système à débit tangentiel modulaire, Vivaflow® 50
Filtres Systèmes de filtration tangentielle
Vivaflow® 50 est une cassette à flux tangentiel jetable et prête à l'emploi pour la filtration et la concentration d'échantillons de 100 ml à 3 l.
  • Modulable, extensible à 6 unités
  • Optimale pour la concentration des échantillons aqueux, comme les protéines et nanoparticules
  • Débit et taux de récupération élevés
La surface de la membrane par dispositif est de 50 cm². Un paquet contient deux dispositifs et est livré avec tous les accessoires nécessaires au fonctionnement de deux dispositifs avec une pompe de laboratoire et une tête de pompe de taille 16.
Pour accélérer la concentration et l'augmentation du rendement de volume, six cassettes peuvent être raccordées.
Conditionnement: pompe, tête de pompe à chargement facile (taille 16), tuyau, réservoir d'échantillons/de diafiltration de 500 ml, support de module, indicateur de pression, raccords en T, interconnexions en série.