Les boîtes de congélation cellulaire CoolCell® LX et 5 ml LX assurent une congélation cellulaire sans alcool, homogène, hautement reproductible et à vitesse contrôlée de -1° C par minute lorsqu'elles sont utilisées dans un congélateur à -80° C. Du fait de l'élimination de l'alcool, les résultats sont hautement reproductibles. Les boîtes CoolCell® sont incassables, s'ouvrent facilement une fois congelées et ne sont pas froides au toucher après congélation. Leurs caractéristiques de conception avancées incluent une jonction biseautée entre la base et le couvercle qui facilite l'ouverture après la congélation, des puits numérotés qui assurent une identification facile des échantillons et un dépassement des flacons lorsque la boîte est ouverte, qui permet d'accélérer le retrait de ceux-ci pour les placer dans de la glace sèche ou de l'azote liquide.
- Aucun pré-refroidissement nécessaire
- Pas d'attente entre les cycles de congélation
- Vitesse de congélation de -1° C/minute pour toutes les cellules
- Pas de coût supplémentaire ou d'entretien
La boîte CoolCell® LX peut accueillir 12 flacons de 1 ou 2 ml, tandis que le modèle CoolCell® 5 ml LX peut accueillir 12 flacons de 3,5 à 5 ml. Les matériaux et la conception à noyau solide uniques assurent l'absence de variabilité, et offrent une viabilité des cellules post-décongélation égale ou supérieure à celle des boîtes de congélation cellulaire à base d'alcool.