Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (12)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Votre recherche pour: "thermometres-a-cadran"
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/43/18989343.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Ce thermomètre à cadran analogique indique la température des réfrigérateurs, des congélateurs ou la température d'altération des produits.
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (620-0920)
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Ce thermomètre comprend des graduations doubles avec code couleur sur fond blanc et un bouton de réinitialisation pour des mesures multiples et rapide...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Ces thermomètres sont adaptés aux applications de chauffage, ventilation, climatisation, traitement et stockage de denrées alimentaires et de boissons...
Numéro de catalogue: (AMART110410)
Fournisseur:  AMARELL, ARNO
Description:   Bimetal dial thermometers made of brass. The scale cover made of glass is used in heating systems and indutrial plants.
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (AMARZ640870)
Fournisseur:  AMARELL, ARNO
Description:   [EN]THERMOMETER F/SWIM POOL RED 0:40°C 1 1 * 1 Pce
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (SIMETM0015)
Fournisseur:  TQC
Description:   Magnetic thermometer for measuring the surface temperature of steel objects. The thermometer can easily be placed on ferrous substrates with the stron...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  Bel-Art
Description:   Ce thermomètre robuste avec un pointeur d'enregistrement maximal (rouge) est déplacé vers le haut par le pointeur (noir) de mesure de la température p...
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (BELAB613104100)
Fournisseur:  Bel-Art
Description:   Thermometer features polycarbonate lens and beaker clip with built in adjustment tool in place of the probe cover with pocket clip.
UOM:  1 * 1 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 11
  1  2  Suivant