Imprimer
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
MAYBJFD01249.1EA 0 EUR
MAYBJFD01249.1 CHMPJFD01249.250
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061143
Numéro CAS: 51788-80-8