Propisochlor, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
34056-50MG-REA
143
EUR
34056-50MG-R
Propisochlor, Supelco®
Propisochlor
Formule:
C₁₅H₂₂ClNO₂ |
Numéro MDL:
MFCD01632345 Numéro CAS: 86763-47-5 |