Imprimer
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
MAYBBTB10056DAEA 0 EUR
CHMPBTB10056.250 MAYBBTB10056DA
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,1600 g/mol
Numéro MDL: MFCD00100636
Numéro CAS: 2476-29-1