Thiodicarb, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
34375-250MGEA
101
EUR
34375-250MG
Thiodicarb, Supelco®
Thiodicarb
Formule:
C₁₀H₁₈N₄O₄S₃ |
Numéro MDL:
MFCD00145401 Numéro CAS: 59669-26-0 ONU: 2811 ADR: 6.1,I |