Imprimer
4-Fluorophenyl chloroformate 98%
Danger
ACRO308320050EA 114 EUR
ACRO308320050 ACRO308320010
4-Fluorophenyl chloroformate 98%
4-Fluorophenyl chloroformate
Formule: C₇H₄ClFO₂
MW: 174,5569 g/mol
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013257
Numéro CAS: 38377-38-7
ONU: 3277
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4923 to 1.4943 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %