3-Aminopropionitrile fumarate
Fournisseur: Merck
8.41773.0025EA
0
EUR
8.41773.0025
3-Aminopropionitrile fumarate
3-Aminopropionitrile fumarate
Formule:
C₁₀H₁₆N₄O₄ MW: 256,26 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00013142 Numéro CAS: 2079-89-2 |