p-Terphenyl-[D₁₄]
Supplier: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: p-Terphenyl-[²H₁₄]
EHERC20935300EA 87.5 EUR
EHERC20935300
p-Terphenyl-[D₁₄]
p-Terphenyl-[D14]
Storage Temperature: Ambient
CAS Number: 1718-51-0
EINECS: 000-000-0
UN: 3077
ADR: 9,III