Imprimer
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO200010250EA 159 EUR
ACRO200010250 ACRO200010050
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine 98%
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Formule: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Point d'ébullition: 171…173 °C (27mbar)
Point de fusion: 54…58 °C
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006415
Numéro CAS: 2456-81-7
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light brown Crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %