Hesperidin
Supplier: Roth Carl
Synonyms:
(S)-5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)chroman-4-one
ROTH9972.1EA
149
EUR
ROTH9972.1
Hesperidin
Hesperidin
Formula:
C₂₈H₃₄O₁₅ MW: 610.56 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075663 CAS Number: 520-26-3 EINECS: 208-288-1 |