N(α)-Boc-D-histidine
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
04-13-0014-5EA
96.2
EUR
04-13-0014-5
04-13-0014-25
N(α)-Boc-D-histidine
N(α)-Boc-D-histidine
Formule:
C₁₁H₁₇N₃O₄ MW: 255,3 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00037851 Numéro CAS: 50654-94-9 |