Imprimer
N(α)-Cbz-L-histidine
BACE4000625.0005EA 59.9 EUR
BACE4000625.0005 BACEC-1945.0025
N(α)-Cbz-L-histidine
N(α)-Cbz-L-histidine
Formule: C₁₄H₁₅N₃O₄
MW: 289,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065960
Numéro CAS: 14997-58-1