D(-)-Luciférine sel de Sodium monohydraté
Fournisseur: Molekula
MOLE25302670-25MGEA
0
EUR
MOLE25302670-25MG
D(-)-Luciférine sel de Sodium monohydraté
D-(-)-Luciferin sodium salt monohydrate
Formule:
C₁₁H₇N₂NaO₃S₂·H₂O MW: 320,32 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD11865368 Numéro CAS: 103404-75-7 |