Strychnine hemisulphate
Fournisseur: Roth Carl
ROTH4846.1EA
0
EUR
ROTH4846.1
Strychnine hemisulphate
Strychnine hemisulphate
Formule:
C₄₂H₄₆N₄O₈S |
Numéro MDL:
MFCD00068328 Numéro CAS: 60-41-3 ONU: 1692 ADR: 6.1,I |