8-Chlorotheophylline
Supplier: Molekula
MOLE33137250-100GEA 0 EUR
MOLE33137250-100G
8-Chlorotheophylline
8-Chlorotheophylline
Formula: C₇H₇ClN₄O₂
MDL Number: MFCD00005581
CAS Number: 85-18-7
EINECS: 201-590-4