7-(2-Hydroxyethyl)theophylline
Supplier: Molekula
MOLEM85896596EA 0 EUR
MOLEM85896596
7-(2-Hydroxyethyl)theophylline
7-(2-Hydroxyethyl)theophylline
Formula: C₉H₁₂N₄O₃
MDL Number: MFCD00055055
CAS Number: 519-37-9
EINECS: 208-269-8