3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0001.11EA 1850 EUR
PROOMM0001.11
3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone
3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone
Formula: C₁₅H₁₄O₂
CAS Number: 67173-18-6
EINECS: 000-000-0