Allantoin
Supplier: Roth Carl
Synonyms: 1-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea
ROTH6327.1EA 73.9 EUR
ROTH6327.1
Allantoin
Allantoin
Formula: C₄H₆N₄O₃
MW: 158.12
MDL Number: MFCD00005260
CAS Number: 97-59-6
EINECS: 202-592-8