4-Methylsalicylaldehyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Attention
|
H33909.06EA
110
EUR
H33909.06
H33909.22
H33909.14
4-Methylsalicylaldehyde ≥97%
4-Methylsalicylaldehyde
Formule:
C₈H₈O₂ MW: 136,15 Point d'ébullition: 222…223 °C Point de fusion: 58…62 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00799550 Numéro CAS: 698-27-1 |