Imprimer
Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Fournisseur: Molekula
MOLEM23966397EA 0 EUR
MOLEM23966397
Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Formule: C₃H₉NO·2H₂O
MW: 111,14 g/mol (75,11 anhy)
Numéro MDL: MFCD00149077
Numéro CAS: 62637-93-8