D-(+)-Fucose
Supplier: Molekula
Synonyms: alpha-D-Fucose
MOLE31642524-1GEA 0 EUR
MOLE31642524-1G
D-(+)-Fucose
D(+)-Fucose
Formula: C₆H₁₂O₅
MDL Number: MFCD00135603
CAS Number: 3615-37-0
EINECS: 222-792-9