Imprimer
Votre recherche pour: Cellules compétentes
25  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (AGLS200134)
Fournisseur: AGILENT
Description: Easily induce and express phosphorylated proteins, which can be used to screen expression libraries, to affinity purify or blot proteins that interact...
UOM: 1 * 1 mL
Numéro de catalogue: (AGLS230246)
Fournisseur: AGILENT
Description: Protein Expression competent cell packs efficiently test multiple strains for expression.
UOM: 1 * 1 kt
Fournisseur: AGILENT
Description: SURE 2 competent cells are ideal for routine cloning of DNA with secondary structures.
Fournisseur: AGILENT
Description: High efficiency competent cells in convenient packaging designed to satisfy higher throughput requirements.
Fournisseur: AGILENT
Description: BL21 competent cells are an all-purpose strain for high-level protein expression and easy induction.
Numéro de catalogue: (AGLS200123)
Fournisseur: AGILENT
Description: Phage display libraries from electroporation-competent cells with high transformation efficiency.
UOM: 1 * 5 Pce
Numéro de catalogue: (AGLS200247)
Fournisseur: AGILENT
Description: SCS110 competent cells for generating unmethylated DNA improve quality and yield of miniprep DNA.
UOM: 1 * 1 mL
Fournisseur: AGILENT
Description: XL1 and XL2-Blue Competent Cells are versatile for routine cloning and allow blue-white colour screening for high efficiency cloning of methylated DNA...
Fournisseur: AGILENT
Description: Tackle two common bacterial gene expression hurdles: protein insolubility and codon bias.
Numéro de catalogue: (AGLS200159)
Fournisseur: AGILENT
Description: Achieve the highest transformation efficiencies available when cloning large plasmids and ligated DNA.
UOM: 1 * 5 Pce
Numéro de catalogue: (AGLS200129)
Fournisseur: AGILENT
Description: XL-1 Red Competent Cells are ideal for introducing random mutations into a cloned gene of interest.
UOM: 1 * 1 mL
Fournisseur: AGILENT
Description: BJ5183 electroporation competent cells are a recombination proficient bacterial strain.
Fournisseur: AGILENT
Description: JM Competent Cells are recombination- and E. coli K12 restriction-proficient.
Numéro de catalogue: (AGLS200231)
Fournisseur: AGILENT
Description: SCSI supercompetent and DH5α competent cells are classic E. coli strains engineered for competence.
UOM: 1 * 1 mL
Fournisseur: AGILENT
Description: XL10-Gold ultracompetent cells transform large plasmids and ligated DNA with highest efficiency.
Numéro de catalogue: (AGLS200172)
Fournisseur: AGILENT
Description: ABLE Competent Cells for toxic clones reduce copy number four to ten fold compared to the XL1-Blue strain.
UOM: 1 * 1 mL
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom