Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Kits de purification d'ARN
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/97/18989697.jpg
Isolating RNA of the highest integrity and purity with maximum yield is often judged to be the masterpiece of nucleic acid purification. However, with VWR’s choice of products this will easily become routine. Use column-based kits for simple manual processing of even small amounts of starting material. If scaling-up for huge sample volumes or if automation is needed, solutions for organic extraction or magnetic bead kits might be the preferred option.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"57"
Trier par:
Numéro de catalogue: (N643-KIT)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Purification d'acides nucléiques, Kit de purification de l'ARN, RIBOZOL™, RiboZol™ Plus RNA Purification Kit, 2×30 ml
UOM:  1 * 1 KIT
Numéro de catalogue: (N788-KIT)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   The Phenol-free Total RNA Purification Kit provides a rapid method for the isolation and purification of total RNA from cultured animal cells, tissue ...
UOM:  1 * 1 KIT
Numéro de catalogue: (732-2870)
Fournisseur:  VWR Peqlab
Description:   Total RNA Kits for the quick and easy isolation of high quality total RNA from animal or human cells and tissue.
UOM:  1 * 1 KIT
Fournisseur:  OMEGA BIOTEK
Description:   Le Kit Total RNA I E.Z.N.A.® permet d'isoler rapidement et facilement jusqu'à 100 µg de l'ARN total à partir de cellules eucaryotes cultivées et ...
Fournisseur:  OMEGA BIOTEK
Description:   Le kit E.Z.N.A.® Total RNA II est conçu pour l'isolation cellulaire total d'ARN à partir de tissus riches en fibres et en graisses comme les muscles s...
Fournisseur:  OMEGA BIOTEK
Description:   Le kit E.Z.N.A.® Plant RNA offre une méthode pratique et rapide pour l'isolation de l'ARN total à partir d'un grand nombre d'échantillons végétaux. Ce...
Fournisseur:  OMEGA BIOTEK
Description:   Purification des acides nucléiques, Kit de purification d'ARN, E.Z.N.A.®, E.Z.N.A.® Mollusc RNA Kit
Fournisseur:  OMEGA BIOTEK
Description:   Purification des acides nucléiques, Kit de purification d'ARN, E.Z.N.A.®, E.Z.N.A.® kit ARN bactéries
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 57
  1  2  3  4  5  6  7  8  Suivant