Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Votre recherche pour: "kits-de-purification-plasmidique"
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/55/18989655.jpg
VWR’s huge choice of plasmid purification kits range from well-established miniprep spin-column kits to midi or maxi prep kits.
Miniprep kits will provide sufficient yield and purity for most applications in molecular biology, such as cloning or sequencing. Midi or maxi preps (also available in endotoxin-free versions) will result in higher yields of intact plasmid, fulfilling the requirements for transfecting sensitive cells and long-term storage.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"35"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Le kit E.Z.N.A.® Plasmid Mini I est conçu pour isoler jusqu'à 30 µg d'ADN plasmidique de haute qualité de 1 à 5 ml de cultures bactériennes ...
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Le kit Mag-Bind® Endo-Free Plasmid 96 associe la puissance de la technologie Mag-Bind® à la technologie ETR novatrice afin de vous offrir un ADN ...
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   E.Z.N.A.® Plasmid Midi Kit propose une méthode fiable et novatrice pour isoler jusqu'à 200 µg d'ADN plasmidique en moins de 60 minutes. Ce k...
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Le kit E.Z.N.A.® Plasmid Maxi est un système à maxi échelle pour fournir de l'ADN plasmidique de haute qualité en utilisant la colonne de centrifugati...
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Les plasmides isolés à l'aide de procédures de purification traditionnelles contiennent normalement des niveaux élevés d'endotoxines pouvant interfére...
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Ce kit Plasmid Miniprep de deuxième génération génère 40 à 70 µg d'ADN de grande qualité en moins de 30 minutes à l'aide du même format que ...
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Les kits E.Z.N.A.® Fastfilter® Plasmid purifient rapidement l'ADN plasmidique à l'aide de seringues avec filtre d'épuration des lysats, tandis que les...
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Les plasmides isolés à l'aide de procédures de purification traditionnelles contiennent normalement des niveaux élevés d'endotoxines (également appelé...
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 35
  1  2  3  4  5  Suivant