Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (16)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
polymerases
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/65/18989665.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"42"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   La Taq ADN polymérase VWR® est une ADN polymérase recombinante thermostable et ultra-pure qui offre d'excellentes performances PCR dans un vast...
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Les polymérases ADN TEMPase Hot Start VWR® sont très stables, avec une plus grande spécificité, une sensibilité plus élevée et de meilleurs rendements...
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Enzyme d'ADN polymérase AccuPOL thermostable dotée d'une capacité de relecture et d'exonucléase 3'-5' permettant à la polymérase de corriger les erreu...
Fournisseur:  VWR Peqlab
Description:   peqGOLD Taq DNA Polymerase is a highly processive 5'→3' polymerase with no 3'→5' exonuclease (proofreading) activity. At 72 °C and around pH 9...
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Taq DNA polymerase is a thermostable enzyme that can withstand prolonged incubation at temperatures up to 95°C without significant loss of acti...
Numéro de catalogue: (N638-KIT)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Extender™ Taq DNA Polymerase is a high fidelity, thermostable enzyme blend optimised to generate high product yields and purity. This polymerase blend...
UOM:  1 * 1 KIT
Numéro de catalogue: (N224-500U)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Taq DNA Polymerase is ideal for general PCR and primer extension reactions to amplify DNA templates with high sensitivity. PCR can be initiated from a...
UOM:  1 * 500 Pce
Numéro de catalogue: (PEQL01-9120)
Fournisseur:  VWR Peqlab
Description:   peqGOLD Pure Taq DNA polymerase is a highly purified version of peqGOLD Taq, certified completely free of contaminating E. coli D...
UOM:  1 * 1 Pce
Discontinued
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 42
  1  2  3  4  5  6  Suivant