Bain à ultrasons, S 50 R
Fournisseur: Elma
142-0059EA
925
EUR
ELMA1045437
Bain à ultrasons, S 50 R
Elmasonic S 50 R « technologie de laboratoire » – pour le nettoyage des tamis d'analyse, le dégazage des solvants HPLC et le traitement des échantillons. Modes ultrasons commandés par microprocesseur et programmes spéciaux prédéfinis facilitant toutes les applications standard de laboratoire et de nettoyage.
Le programme spécial « nettoyage de tamis » utilise alternativement deux modes d'ultrasons, créant des impulsions nettoyantes puissantes et donnant des résultats de nettoyage parfaits.
Le programme spécial « nettoyage de tamis » utilise alternativement deux modes d'ultrasons, créant des impulsions nettoyantes puissantes et donnant des résultats de nettoyage parfaits.
- Programmes automatiques avec modes ultrasons spécialement définis
- Mode de dégazage spécial efficace et bruit réduit (effet évacuation des gaz)
- Capteur haute-performance 37 kHz
- Cuve à ultrasons inoxydable résistante à la cavitation
- Panneau de commande convivial à présentation claire et molette pour le réglage du fonctionnement en continu et sur de courtes périodes de 1 à 30 min
- Affichage LED de la température prédéfinie et réelle, et de la durée de fonctionnement restante
- Poignées de transport en plastique
Les solvants HPLC sont dégazés dans des Erlenmeyers ou des flacons de solvant d'1 litre. L'arrière du système Elmasonic S 50 R est équipé d'un rack pour support de laboratoire. Le flacon ou la bouteille fixé(e) au support est immergé(e) dans le réservoir rempli d'eau et d'agents tensioactifs. Le mode de dégazage spécial permet de dégazer le liquide de manière fiable en environ 30 minutes. Le gaz est récupéré sous la forme de grosses bulles qui sont prélevées à la surface puis extraites du liquide lors de courts arrêts d'exploitation. Le mode de dégazage peut également être utilisé pour le dégazage d'échantillons dans le secteur alimentaire, par ex. pour l'élimination du dioxyde de carbone.
Autre fonctionnalité : mode ultrasons « préparation d'échantillons » pour les applications standard telles que le mélange, la dissolution, le nettoyage, etc.
New Product
Limited Time Sale
Certains articles ci-dessous sont en promotion
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Appel de prix
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart