Imprimer
Calorimètres, normes internationales C 6000 et packs d’isopéribolique
Fournisseur: IKA
622-0036EA 29900 EUR
622-0036 622-0037 IKAA8804700 IKAA8804800 IKAC10001047 622-0038 IKAC10001048 622-0039 IKAC10001049 662-2321 662-2325 662-2324 662-2323 662-2322 622-0042 662-2328 IKAA10001049 662-2327 IKAA10001048 662-2326 IKAA10001047 IKAA10001046 IKAA8804300 IKAA8804400
Calorimètres, normes internationales C 6000 et packs d’isopéribolique
Calorimètres
Les normes internationales C 6000 et les calorimètres isopériboliques C 6000 suivent les modèles de calorimètre approuvés C 5000 et C 2000.
  • Convenient touch screen operation
  • Software provides control chart view and correction calculation
  • RFID technology used for decomposition vessel identification
  • SD card slot, Ethernet interface for additional data management
  • Decomposition vessel with spherical top for faster heat transfer results in shorter experimental times
  • Easy bomb preparation due to 'turned around' crucible holder technology
Les normes internationales C 6000 proposent une méthode dynamique et rapide, la méthode adiabatique classique, ainsi que des modes de mesure isopéribolique. Le modèle isopéribolique C 6000 offre les mêmes avantages et caractéristiques, à l'exception du mode de mesure adiabatique. Chaque appareil peut fonctionner via un panneau de commande et avec le logiciel CalWin C 6040. Ce logiciel offre d'autres fonctionnalités de gestion des données avec Microsoft SQL, LIMS et des calculs de correction qui respectent de nombreuses normes en matière de calorimètre.