Rotors and accessories for RC3BP Plus low-speed centrifuge
: SORVALL
- SeqDésignationCdt
- 521-19691125001Rotor à godets oscillants H-6000A, pour 6 tubes de 1000 ml (98×175 mm), 5000 tr/min-1, 7277×g, inclut six godets11 * 1 ST
Accessories
Specifications
Environmentally Preferable - 521-19701135003Rotor à godets oscillants HLR-6, pour un maximum de 6 poches de sang triple, quadruple ou quintuple avec filtres en ligne, 6×550 ml, 5000 tr/min-1, 7205×g, six godets11 * 1 ST
Accessories
Specifications
Environmentally Preferable