Saisie de commande
General purpose gloves, Vital 117 / Vital 124
 :  MAPA
undefined
General purpose gloves, Vital 117 / Vital 124
 :  MAPA
  • Catalog No:
  • 112-5531
  • 112-5529
  • 112-5532
  • 112-5533
  • 112-5530
  • Modèle:
  • Vital 124
  • Vital 124
  • Vital 124
  • Vital 124
  • Vital 124
  • Ambidextre/anatomique:
  • Conception main droite et main gauche
  • Conception main droite et main gauche
  • Conception main droite et main gauche
  • Conception main droite et main gauche
  • Conception main droite et main gauche
  • Usage unique/Réutilisable:
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • réutilisable
  • Matériau du support:
  • Coton
  • Coton
  • Coton
  • Coton
  • Coton
  • Finition:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Style de manchette:
  • Droit
  • Droit
  • Droit
  • Droit
  • Droit
  • Norme EN:
  • EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-5 VIRUS, EN 421
  •  
    Modèle
    Taille du gant
    Couleur
    Longueur
    Épaisseur
    Cdt
  • 112-5530
    34124216
    Vital 124
    6
    jaune
    305 mm
    0,35 mm
    10 PAIR
    1 * 10 PAIRE
    1 * 10 PAIRE - 16,90 €
    16,90 €
    1 * 10 PAIRE
       16,90 €
    Specifications
    Modèle
    Vital 124
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Matériau du support
    Coton
    Finition
    Textured
    Style de manchette
    Droit
    Norme EN
    EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-5 VIRUS, EN 421
  • 112-5531
    34124217
    Vital 124
    7
    jaune
    305 mm
    0,35 mm
    10 PAIR
    1 * 10 PAIRE
    1 * 10 PAIRE - 16,90 €
    16,90 €
    1 * 10 PAIRE
       16,90 €
    Specifications
    Modèle
    Vital 124
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Matériau du support
    Coton
    Finition
    Textured
    Style de manchette
    Droit
    Norme EN
    EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-5 VIRUS, EN 421
  • 112-5532
    34124218
    Vital 124
    8
    jaune
    305 mm
    0,35 mm
    10 PAIR
    1 * 10 PAIRE
    1 * 10 PAIRE - 16,90 €
    16,90 €
    1 * 10 PAIRE
       16,90 €
    Specifications
    Modèle
    Vital 124
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Matériau du support
    Coton
    Finition
    Textured
    Style de manchette
    Droit
    Norme EN
    EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-5 VIRUS, EN 421
  • 112-5533
    34124109
    Vital 124
    9
    jaune
    305 mm
    0,35 mm
    10 PAIR
    1 * 10 PAIRE
    1 * 10 PAIRE - 16,90 €
    16,90 €
    1 * 10 PAIRE
       16,90 €
    Specifications
    Modèle
    Vital 124
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Matériau du support
    Coton
    Finition
    Textured
    Style de manchette
    Droit
    Norme EN
    EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-5 VIRUS, EN 421
  • 112-5529
    34124210
    Vital 124
    10
    jaune
    305 mm
    0,35 mm
    10 PAIR
    1 * 10 PAIRE
    1 * 10 PAIRE - 16,90 €
    16,90 €
    1 * 10 PAIRE
       16,90 €
    Specifications
    Modèle
    Vital 124
    Ambidextre/anatomique
    Conception main droite et main gauche
    Environmentally Preferable
    Usage unique/Réutilisable
    réutilisable
    Matériau du support
    Coton
    Finition
    Textured
    Style de manchette
    Droit
    Norme EN
    EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-5 VIRUS, EN 421