Imprimer
Anémomètre numérique, DA-100 NT®
1.09192.0001EA 5900 EUR
MERC1.09192.0001
Anémomètre numérique, DA-100 NT®
Pour l'étalonnage des échantillonneurs d'air MAS-100 NT®, à l'exception du MAS-100 CG Ex®. Pour une mesure précise de :
Designed for the precise measurement of air volume (litre per minute), air velocity (meter per second), and air temperature (°C).