Imprimer
Générateur d'azote, Genius NM32LA, Peak Scientific
564-0118EA 20330 EUR
PEAK10-6020
Générateur d'azote, Genius NM32LA, Peak Scientific
Les tests approfondis du générateur effectués par les fabricants de spectrométrie de masse, au cours du processus de développement, garantissent la meilleure solution d'azote pour vos LCMS.
  • Aucun compresseur externe requis
  • Compartiment compresseur isolé pour minimiser les perturbations
Température de fonctionnement minimale/maximale: 5 à 35 °C
Humidité relative maximale: 80%, sans condensation
Sorties de gaz: 1× 1/4" BSP femelle
Information de livraison: fourni avec roulettes pour une mobilité facile.