Imprimer
l'Hybridation four, HB-1000 Hybridizer
Fournisseur: Analytik Jena
732-4300EA 3880 EUR
732-4300
l'Hybridation four, HB-1000 Hybridizer
Étuves Fours à hybridation
Le four Hybridizer est doté d'un chauffage rapide et peut être empilé afin d'optimiser l'espace disponible. La commande de vitesse variable permet une saturation des échantillons homogène pour le lavage ou l'hybridation et le carrousel peut être remplacé par un plateau d'agitateur (accessoire pouvant être acheté en option).
  • Grand écran LED affichant la température interne de la chambre
  • Plateau de protection fourni pour un nettoyage aisé des éclaboussures
  • Molette de réglage de la vitesse
  • Commandes de température et de vitesse de rotation précises
  • Fonction de mélange dynamique adaptée aux conditions nécessaires au screening de bibliothèques d'ADN complémentaire, à la synthèse d'amorces et à l'hybridation d'acides nucléiques
  • Intérieur en acier inoxydable facile à nettoyer